Merck
656062
Sigma-Aldrich
3-[(4-Methylphenyl)thio]propionic acid
97%
別名:
3-(p-Tolylthio)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2S
CAS番号:
分子量:
196.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
67-71 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thioether
SMILES記法
Cc1ccc(SCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ZRYGVBRPRKRFHJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656062-5G:
656062-BULK:
656062-VAR:
656062-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)