Merck
656038
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)アニリン
97%
別名:
4-アミノ-3-クロロ-5-ニトロベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(CF3)(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
240.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-69 °C
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
InChI Key
JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656038-1G:
656038-BULK:
656038-5G:
656038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)