Merck
656011
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロ-6-(トリフルオロメチル)アニリン
97%
別名:
2-アミノ-3,5-ジクロロベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CL2C6H2(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
230.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.522
bp
98-100 °C/0.6 mmHg
密度
1.532 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
InChI Key
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
656011-5G:
656011-1G:
656011-BULK:
656011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)