Merck
656003
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4,5-ジアミノベンゾトリフルオリド
97%
別名:
3-ブロモ-5-トリフルオロメチル-1,2-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(NH2)2CF3
CAS番号:
分子量:
255.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
60-64 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
InChI Key
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656003-BULK:
656003-VAR:
656003-1G:
656003-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)