Merck
655988
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メチル-6-ニトロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CC6H2(Br)(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
143-147 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
Cc1cc(Br)cc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChI Key
ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655988-5G:
655988-VAR:
655988-1G:
655988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)