Merck
655902
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
107-111 °C
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655902-1G:
655902-VAR:
655902-BULK:
655902-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)