Merck
655236
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hexanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1718997
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +12°, neat
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
655236-VAR:
655236-BULK:
655236-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)