Merck
655015
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl bromide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
219.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5707 (lit.)
bp
110-112 °C/10 mmHg
密度
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
655015-BULK:
655015-5G:
655015-1G:
655015-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)