Merck
654930
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4BF3K
CAS番号:
分子量:
214.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
>230 °C
SMILES記法
[K+].COc1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI Key
IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654930-1G:
654930-BULK:
654930-VAR:
654930-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)