Merck
654744
Sigma-Aldrich
(4-Cyanophenyl)thiourea
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4NHCSNH2
CAS番号:
分子量:
177.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
201-205 °C
SMILES記法
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N3S/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)11-8(10)12/h1-4H,(H3,10,11,12)
InChI Key
LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
654744-1G:4548173307428
654744-5G:4548173307435
654744-BULK:
654744-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)