Merck
654426
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane-1,2,6,7-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Heptamethylene dibromide-1,2,6,7-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13CH213CH2(CH2)313CH213CH2Br
CAS番号:
分子量:
261.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
bp
255 °C (lit.)
密度
1.533 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
Br[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2/i4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
LVWSZGCVEZRFBT-SQLBHGNYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)