Merck
654043
Sigma-Aldrich
1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
29-34 °C
SMILES記法
Cn1cc(C=O)cn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-5(4-8)2-6-7/h2-4H,1H3
InChI Key
MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654043-BULK:
654043-1G:
654043-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)