Merck
653608
Sigma-Aldrich
アルミニウム
powder, <5 μm particle size, 99.5% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
powder
自己発火温度
1400 °F
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
粒径
<5 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Aluminum powder can be used for a variety of applications, such as:
  • generation of hydrogen from water
  • precursor in the chemical industry
  • mechanical alloying
  • energy materials
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
653608-5G:
653608-BULK:
653608-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
アルミニウム powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000&#160;g, purity 99%
GF93825322
アルミニウム
アルミニウム powder, 15 max. part. size (micron), weight 200&#160;g, purity 99%
GF82061670
アルミニウム
アルミニウム powder, max. particle size 125 micron, weight 100&#160;g, purity 99.5%
GF28562283
アルミニウム
アルミニウム powder, max. particle size 60 micron, weight 100&#160;g, purity 99.9%
GF48562465
アルミニウム
Mechanical alloying of multi-walled carbon nanotubes and aluminium powders for the preparation of carbon/metal composites
Wang L, et al.
Carbon, 47(15), 3427-3433 (2009)
Application of activated aluminum powder for generation of hydrogen from water
Rosenband V and Gany A
International Journal of Hydrogen Energy, 35(20), 10898-10904 (2010)
Detonation properties of explosives containing nanometric aluminum powder
Proceedings of the 12th international detonation symposium, 47(15), 11-21 (2002)
Development and applications of ultrafine aluminium powders
Kearns M
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 375(20), 120-126 (2004)
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.