Merck
653594
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylthio)acetone
97%
別名:
1-[(4-Chlorophenyl)thio]-2-propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClOS
CAS番号:
分子量:
200.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CSc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClOS/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
VIUDWXCHYJJHLD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653594-BULK:
653594-5G:
653594-25G:
653594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)