Merck
653403
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidine
97%
別名:
tert-Butyl 1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28N2O3S
CAS番号:
分子量:
388.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2cccs2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O3S/c1-21(2,3)26-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-27-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI Key
UUMHTMZBVBXNOV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653403-1G:
653403-BULK:
653403-5G:
653403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)