Merck
653039
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-oxopiperazine
puriss., 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16N2O3
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
puriss.
アッセイ
98%
形状
solid
mp
156-160 °C (lit.)
156-160 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-10-7(12)6-11/h4-6H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI Key
FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653039-BULK:
653039-VAR:
653039-1G:
653039-5G:
試験成績書(COA)