Merck
652768
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-3-ニトロサリチルアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
246.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
125-127 °C
官能基
aldehyde
bromo
nitro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
InChI Key
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652768-VAR:
652768-5G:
652768-BULK:
652768-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)