Merck
652547
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19NO2 ·HCl
CAS番号:
分子量:
281.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
178-182 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
Cl[H].O=C(OCc1ccccc1)C2CC3CCCC3N2
InChI
1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H
InChI Key
HLXCXOQXUDRJLF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
652547-10G:
652547-VAR:
652547-1G:
652547-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)