アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+24
SMILES記法
[Ru].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H].[2H]c3nc(c([2H])c([2H])c3[2H])-c4nc([2H])c([2H])c([2H])c4[2H].[2H]c5nc(c([2H])c([2H])c5[2H])-c6nc([2H])c([2H])c([2H])c6[2H]
InChI
1S/3C10H8N2.2F6P.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2/i3*1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;;;
InChI Key
KLDYQWXVZLHTKT-LUXBKWEBSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652407-BULK:
652407-500MG:
652407-100MG:
652407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)