Merck
652229
Sigma-Aldrich
2-[(1',2',3',4'-テトラヒドロ-5-ナフチルオキシ)メチル]フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19BO3
CAS番号:
分子量:
282.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
181-193 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1COc2cccc3CCCCc23
InChI
1S/C17H19BO3/c19-18(20)16-10-4-2-7-14(16)12-21-17-11-5-8-13-6-1-3-9-15(13)17/h2,4-5,7-8,10-11,19-20H,1,3,6,9,12H2
InChI Key
KTXSKKVFEAGKEZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652229-5G:
652229-BULK:
652229-1G:
652229-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)