Merck
65219
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)hydrazinesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥95.0%
別名:
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinesulfonate monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N2NaO4S · H2O
CAS番号:
分子量:
258.23
Beilstein:
6255508
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
SMILES記法
[Na+].COc1ccc(NNS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10N2O4S.Na/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-9-14(10,11)12;/h2-5,8-9H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
CKYWTHKZADVRRK-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
65219-BULK-F:
65219-VAR-F:
65219-100G-F:
65219-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)