Merck
651753
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-フルオロピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2ClFN2
CAS番号:
分子量:
132.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
密度
1.439 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClFN2/c5-4-7-1-3(6)2-8-4/h1-2H
InChI Key
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chloro-5-fluoropyrimidine can be used as a starting material for the preparation of:
  • 5-fluoro-2-amino pyrimidines by reacting with various amines in the presence of K2CO3, via C-N bond forming reaction.[1]
  • 2-chloro-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl)benzoic acid, an intermediate, which is used in the synthesis of benzamide scaffolds as potent antagonists against P2X7 receptors.[2]
  • 5-fluoro-2-cyano pyrimidine, a key intermediate used for the synthesis of 5-chloro-N-[(1S)-1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)ethyl]-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrimidine-2,4-diamine, as a potent inhibitor of the JAK2 kinase.[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
651753-250MG:
651753-BULK:
651753-1G:
651753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metal-free site-selective C-N bond-forming reaction of polyhalogenated pyridines and pyrimidines
Wang L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(100), 82097-82111 (2015)
Discovery of 2-chloro-N-((4, 4-difluoro-1-hydroxycyclohexyl) methyl)-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl) benzamide as a potent and CNS penetrable P2X7 receptor antagonist
Chen X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(10), 3107-3111 (2010)
Use of ?-transaminase enzyme chemistry in the synthesis of a JAK2 kinase inhibitor
Frodsham L, et al.
Organic Process Research & Development, 17(9), 1123-1130 (2013)