Merck
651478
Sigma-Aldrich
アンチモン化ガリウム
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
別名:
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GaSb
CAS番号:
分子量:
191.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
(single crystal substrate)
抵抗性
~0.1 Ω-cm
直径×厚み
2 in. × 0.5 mm
mp
710 °C
980 °C (lit.)
密度
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
半導体特性
<100>
SMILES記法
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
InChI Key
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物性
熱膨張率: 6.1 x 10-6/oK; 熱伝導率: 270 mW/cm.k at 300K; 移動度 600~800 cm2/V ⋅ sec
非ド-プP型半導体,の成長技術: LEC、 担体濃度 = 1-2 × 10-17 cm-3, EPD <103 cm-2
物理的形状
立方晶 (a = 6.095Å)
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.