Merck
651370
Sigma-Aldrich
ウリジン-13C9,15N2 5'-一リン酸 ナトリウム塩
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
UMP-13C9,15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H1115N2Na2O9P
分子量:
379.07
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+11
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C]([13CH]=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C@@](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
651370-BULK:
651370-1MG:
651370-10MG-PW:
651370-25MG:
651370-10MG:
651370-25MG-PW:
651370-VAR:
651370-1MG-PW:
試験成績書(COA)