Merck
651109
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロ-3-(3',5'-ジメトキシベンジルオキシ)フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15BF2O5
CAS番号:
分子量:
324.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
COc1cc(COc2ccc(F)c(B(O)O)c2F)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H15BF2O5/c1-21-10-5-9(6-11(7-10)22-2)8-23-13-4-3-12(17)14(15(13)18)16(19)20/h3-7,19-20H,8H2,1-2H3
InChI Key
CKMBETHVNGWKIN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651109-1G:
651109-BULK:
651109-5G:
651109-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)