Merck
650706
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl diphenylsulfonium triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17F3O3S2
CAS番号:
分子量:
450.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
mp
132-136 °C (lit.)
λmax
298 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C22H17S.CHF3O3S/c1-3-12-19(13-4-1)23(20-14-5-2-6-15-20)22-17-9-11-18-10-7-8-16-21(18)22;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-17H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
OOYZLFZSZZFLJW-UHFFFAOYSA-M
詳細
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650706-BULK:
650706-5G:
650706-1G:
650706-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)