Merck
650625
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2-フルオロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(F)CO2H
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
210 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650625-BULK:
650625-1G:
650625-VAR:
650625-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong-Bin Luo et al.
ACS nano, 13(7), 8417-8424 (2019-07-04)
Organic color center-tailored semiconducting single-walled carbon nanotubes are a rising family of synthetic quantum emitters that display bright defect photoluminescence molecularly tunable for imaging, sensing, and quantum information processing. A major advance in this area would be the development of