Merck
650323
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClFNO
CAS番号:
分子量:
173.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES記法
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
InChI Key
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650323-BULK:
650323-VAR:
650323-5G:
650323-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)