Merck
650242
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorobenzyl)piperazine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15FN2
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5330 (lit.)
bp
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
InChI Key
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
650242-VAR:
650242-5G:
650242-BULK:
650242-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)