Merck
650102
Sigma-Aldrich
4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンゾニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O4
CAS番号:
分子量:
208.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
164-168 °C (lit.)
官能基
nitrile
nitro
SMILES記法
COc1cc(C#N)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O4/c1-14-8-3-6(5-10)7(11(12)13)4-9(8)15-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NQSQQGDTYKGCOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
650102-5G:4548173289717
650102-VAR:
650102-BULK:
650102-25G:4548173289700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)