Merck
649945
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridyl trifluoromethanesulfonate
96%
別名:
2-Bromo-3-pyridyl triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrF3NO3S
CAS番号:
分子量:
306.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4806
密度
1.7869 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrC1=NC=CC=C1OS(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C6H3BrF3NO3S/c7-5-4(2-1-3-11-5)14-15(12,13)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
DWJIUNKBHIJMPC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
649945-VAR:
649945-1G:
649945-BULK:
649945-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)