Merck
649759
Sigma-Aldrich
2-クロロ-1,1,1-トリエトキシエタン
97%
別名:
2-クロロ-1,1,1-トリエトキシエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17ClO3
CAS番号:
分子量:
196.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.422
bp
75-80 °C/15 mmHg
密度
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
1.024 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOC(CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17ClO3/c1-4-10-8(7-9,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
URFKLQSFBXBOQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
649759-10G:
649759-VAR:
649759-BULK:
649759-1G:
試験成績書(COA)