Merck
648949
Sigma-Aldrich
2-(2-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)(C#C)c1ccccc1F
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-6-4-5-7-9(8)11/h1,4-7,12H,2H3
InChI Key
OLJDZKKBLLNDGJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
648949-VAR:
648949-BULK:
648949-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)