Merck
648795
Sigma-Aldrich
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
96%
別名:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18BNO2
CAS番号:
分子量:
255.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
InChI Key
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
648795-1G:
648795-VAR:
648795-5G:
648795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)