Merck
648418
Sigma-Aldrich
(−)-DIP-Chloride solution
50-65 wt. % in heptane
別名:
(−)-B-Chlorodiisopinocampheylborane, (−)-Chlorodiisopinocampheylborane, Chlorobis[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane, Diisopinocampheylchloroborane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥11,900
100 ML
¥18,900
¥11,900
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥11,900
100 ML
¥18,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34BCl
CAS番号:
分子量:
320.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
50-65 wt. % in heptane
密度
0.895 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C)B(Cl)[C@@H]3C[C@@H]4C[C@H]([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BCl/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
PSEHHVRCDVOTID-VMAIWCPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(−)-DIP-Chloride solution is a pinane-based asymmetric reducing agent that is commonly used in asymmetric reduction reactions.
アプリケーション
(−)-Diisopinocampheylchloroborane [(−)-DIP-Chloride] solution can be used as a reducing reagent for the:
  • Enantioselective reduction of α, β-unsaturated trifluoromethyl ketones into corresponding secondary allylic alcohols.
  • Asymmetric reduction of aromatic and aliphatic α-halomethyl ketones to haloalcohols.
It can also be used as a catalyst for the enantioselective asymmetric Pictet-Spengler reaction.
法的情報
DIP-Chloride is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648418-25ML:4548173959443
648418-100ML:4548173959436
648418-BULK:
648418-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)