Merck
647691
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
97%
別名:
4-Acetylamino-3-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
224.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
220-224 °C (lit.)
官能基
amide
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8N2O5/c1-5(12)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)11(15)16/h2-4H,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
InChI Key
BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647691-BULK:
647691-25G:
647691-5G:
647691-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)