Merck
480096
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシフェニルボロン酸
≥97%
別名:
2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
181.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid can be used as a reagent in:
  • The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction to construct carbon-carbon bond.
  • The synthesis of 2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium bromides, which are utilized as precursors for the preparation of N-heterocyclic carbene ligands.
  • The preparation of monosubstituted benzothiazoloquinazolinones as potential monoamine oxidases inhibitors.
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura reactions
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
480096-BULK:
480096-25G:
480096-5G:
480096-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with aryl chlorides using a bulky phenanthryl N-heterocyclic carbene ligand
Song C, et al.
Tetrahedron, 61(31), 7438-7446 (2005)
Imidazo [1, 5-a] pyridine-3-ylidenes-pyridine derived N-heterocyclic carbene ligands
Burstein, C, et al.
Tetrahedron, 61(26), 6207-6217 (2005)
Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo [2, 3-b] quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases
Jafari B, et al.
ChemistrySelect, 4(37), 11071-11076 (2019)
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO