Merck
647330
Sigma-Aldrich
1-(3-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N4O2S
CAS番号:
分子量:
260.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
136-140 °C
SMILES記法
O=S(=O)(c1cccnc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,9-4-3-7-12-8-9)15-11-6-2-1-5-10(11)13-14-15/h1-8H
InChI Key
DFXYJMFTJONXBH-UHFFFAOYSA-N
包装
This material contains 21.54% nitrogen by weight
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647330-250MG:
647330-VAR:
647330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)