Merck
647179
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-methyl-α-toluenesulfonamide
97%
別名:
4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O2S
CAS番号:
分子量:
200.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES記法
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
InChI Key
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647179-5G:
647179-VAR:
647179-25G:
647179-BULK:
647179-1G:
試験成績書(COA)