Merck
647144
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3-dimethoxynaphthalene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11BrO2
CAS番号:
分子量:
267.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
48-52 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1cc2ccccc2c(Br)c1OC
InChI
1S/C12H11BrO2/c1-14-10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
InChI Key
XZZRGEPWNYCNGI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647144-1G:
647144-BULK:
647144-10G:
647144-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)