Merck
647128
Sigma-Aldrich
1-(シクロヘキシルカルボニル)ピペラジン
97%
別名:
シクロヘキシル-1-ピペラジニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N2O
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
84-89 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
InChI Key
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647128-5G:
647128-VAR:
647128-BULK:
647128-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)