Merck
646954
Sigma-Aldrich
4,4'-カルボニルビス[2-(エトキシカルボニル)安息香酸], 4,4'-メチレンジアニリン塩 1:1
50 wt. % solids in n-methylpyrrolidinone solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(C6H3(CO2)(CO2C2H5))2 . CH2(C6H4NH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
suspension
組成
4,4′-Diaminodiphenylmethane, ~13%
ethyl alcohol, ~5%
N-methylpyrrolidinone, 33%
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1.CCOC(=O)c3cc(ccc3C(O)=O)C(=O)c4ccc(C(O)=O)c(c4)C(=O)OCC
InChI
1S/C21H18O9.C13H14N2/c1-3-29-20(27)15-9-11(5-7-13(15)18(23)24)17(22)12-6-8-14(19(25)26)16(10-12)21(28)30-4-2;14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);1-8H,9,14-15H2
InChI Key
QXGBOTBZAQZGQY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
646954-4L:
646954-1L:
646954-BULK:
646954-VAR:
646954-250ML:4548173995731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)