Merck
646571
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3,7-dimethyloctyloxy)cyanoterephthalylidene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C58H90N2O4)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
半導体特性
N-type (mobility~10−5 cm2/V·s)
詳細
発光共役ポリマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
646571-VAR:
646571-250MG:
646571-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。
すべて表示