Merck
645184
Sigma-Aldrich
4,5-ジフルオロ-2-メトキシフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BF2O3
CAS番号:
分子量:
187.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(F)c(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
ISQCHQGYKNHYGP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645184-BULK:
645184-5G:
645184-VAR:
645184-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)