Merck
645036
Sigma-Aldrich
5-(4-クロロフェニル)イソオキサゾール-3-カルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
207.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
136-140 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
InChI Key
TUGDVOPMQBYENX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645036-BULK:
645036-1G:
645036-VAR:
645036-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)