Merck
644994
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO3
CAS番号:
分子量:
223.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200.0 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
CRTZVRLESCICCT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644994-1G:
644994-BULK:
644994-VAR:
644994-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)