Merck
644838
Sigma-Aldrich
5-シクロプロピルイソオキサゾール-4-カルボン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO3
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
161-165 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cnoc1C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-8-11-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
InChI Key
KIJMAOMSRMPYIY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644838-VAR:
644838-BULK:
644838-1G:
644838-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)