Merck
644668
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6FNO2
CAS番号:
分子量:
191.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
InChI Key
ZCVSOFHLCCVOJD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644668-1G:
644668-5G:
644668-BULK:
644668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)