Merck
644625
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrazide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8BrN3O2
CAS番号:
分子量:
282.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H8BrN3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(14-16-9)10(15)13-12/h1-5H,12H2,(H,13,15)
InChI Key
MKPZSOFCTGFTNF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644625-5G:
644625-1G:
644625-BULK:
644625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)