Merck
644242
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-iodoaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22INO4
CAS番号:
分子量:
419.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
109-113 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1I
InChI
1S/C16H22INO4/c1-15(2,3)21-13(19)18(14(20)22-16(4,5)6)12-10-8-7-9-11(12)17/h7-10H,1-6H3
InChI Key
OLSDDNDJGXNWIZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
644242-1G:
644242-10G:4548173995717
644242-BULK:
644242-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)